Learn More
Solución de sulfato de amonio férrico, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12930854 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12930854 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12930854 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 015 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    164.29€ / 1000 ml
    Ahorro 44.71€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric ammonium sulphate solution
Envase Frasco
CAS 7783-83-7
Fórmula molecular FeH28NO20S2
Concentración 0.1 M
Sinónimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
Clave InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC hierro(3+) disulfato amónico dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 482.18
PubChem CID 197097  
Cantidad 1000 mL
Grado Eu. Ph. Referencia