Learn More
Sulfato de amonio y hierro R6, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12970414 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12970414 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12970414 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 079 100
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase Frasco
CAS 74738-17-3
Nombres de analitos o componentes Ferric ammonium sulphate solution R6
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1037705
Fórmula molecular C11H6Cl2N2
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N
Elemento Ferric Ammonium Sulphate
Nombre IUPAC 4-(2,3-diclorofenil)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 237.083
PubChem CID 91724
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:34759
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferric ammonium sulphate solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1037705 (RP 079)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.