Learn More
Solución de sulfato de amonio férrico R2, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12950414 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12950414 1000 mL Ampolla 1000 ml
1 options
Código de producto. 12950414 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 077 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
CAS 74738-17-3
Cantidad 1000 mL
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1037702
Fórmula molecular C11H6Cl2N2
Sinónimo fenpiclonil, beret, 3-2,3-dichlorophenyl-4-cyanopyrrole, fenpiclonil iso, 4-2,3-dichlorophenyl-1h-pyrrole-3-carbonitrile, unii-21ocb8kdq9, 4-cyano-3-2,3-dichlorophenyl pyrrole, 21ocb8kdq9, 1h-pyrrole-3-carbonitrile, 4-2,3-dichlorophenyl, 4-2,3-dichlorophenyl pyrrole-3-carbonitrile
Clave InChI FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N
Nombre IUPAC 4-(2,3-diclorofenil)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 237.083
PubChem CID 91724
ChEBI CHEBI:34759
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10μg/mL
Envase Ampolla
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferric ammonium sulphate solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1037702 (RP 077)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.