Especificaciones
| Tipo | Kit de tubos de entrada |
| Diámetro exterior (imperial) | 3/16 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 2,9 mm |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Para utilizar con | Tuerca UNF 7,93 mm (5/16 pulgadas), macho, empalme |
| Material | FEP |