Learn More
Cytiva Kit de tubos de entrada de FEP
Código de producto. 12421100 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,21 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12421100 4,21 mm 1 set
1 options
Código de producto. 12421100 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18111926
En stock
Especificaciones
Tipo Kit de tubos de entrada
Incluye tubos de 1,5 m × 4;2 mm x 3;1 mm (L × DI × DO), UNF 7,893 mm (5/16  pulgadas), 2 tuercas macho, 2 empalmes
Diámetro interior (métrico) 4,21 mm
Material FEP