Learn More
Fensulfothion Oxon Sulfone, TRC
Código de producto. 30006958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006958 1 g 1 g
30005790 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2655101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6132-17-8
Fórmula molecular C11 H17 O6 P S
Peso molecular (g/mol) 308.29
Sinónimo Phosphoric acid, diethyl 4-(methylsulfonyl)phenyl ester, Phosphoric acid, diethyl p-(methylsulfonyl)phenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfonyl)-, diethyl phosphate (8CI), Diethyl 4-methylsulfonylphenyl phosphate, Fensulfothion oxon sulfone, Fensulfothion oxygen analog sulfone, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfonylphenyl) phosphate
Nombre IUPAC Dietilo (4-metilsulfonilfenilo) fosfato
SMILES CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fensulfothion-oxon-sulfone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17O6PS/c1-4-15-18(12,16-5-2)17-10-6-8-11(9-7-10)19(3,13)14/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0483