Learn More
Bromuro de fenpiverinio, TRC
Código de producto. 30008455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008455 10 mg 10 miligramos
30009308 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24900010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125-60-0
Fórmula molecular C22 H29 N2 O . Br
Peso molecular (g/mol) 417.38
Sinónimo Piperidinium, 1-(4-amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-1-methyl-, bromide (1:1), 1-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-1-methylpiperidinium bromide (6CI,7CI), Piperidinium, 1-(3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-1-methyl-, bromide (8CI), Piperidinium, 1-(4-amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-1-methyl-, bromide (9CI), 12494Hoechst, 2,2-Diphenyl-2-(2-piperidinoethyl)acetamide methyl bromide, 2-(Diphenylpiperidinoethyl)acetamide methobromide, 2-(Diphenylpiperidinoethyl)acetamide methyl bromide, Baralgin-Amid, Baralgin-Amide, Bulgar amide, Fenpipramide methobromide, Fenpiverinium bromide, Hoechst 12494, Resantin, U 0385, α,α-Diphenyl-1-piperidinebutyramide methobromide, α,α-Diphenyl-γ-piperidylbutyramide methobromide
Nombre IUPAC 4-(1-metilpiperidina-1-ium-1-il)-2,2-difenilbutanamida; bromuro
SMILES [Br-].C[N+]1(CCC(C(=O)N)(c2ccccc2)c3ccccc3)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenpiverinium Bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N2O.BrH/c1-24(16-9-4-10-17-24)18-15-22(21(23)25,19-11-5-2-6-12-19)20-13-7-3-8-14-20;/h2-3,5-8,11-14H,4,9-10,15-18H2,1H3,(H-,23,25);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1463
Porcentaje de pureza >95%