Descripción
Los bloqueos giratorios minimizan la torsión y el enroscamiento de los tubos durante el posicionamiento. Los sellos de cono cónico son confiables y sencillos. Facilitar configuraciones de un solo uso que minimicen el tiempo de inactividad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin DEHP; sin ftalatos; RoHS |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 in) |
| Material | Nailon |
| Cantidad de embalaje | 25/Pk. |
| Conexión | Conector hembra Luer x espiga para manguera |
Pruebe siempre la aplicación para verificar el rendimiento de la interconexión.