missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
FDPS Polyclonal antibody specifically detects FDPS in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FDPS |
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Phosphate buffered saline |
| Alias de gen | 6E)-farnesyl diphosphate synthase, Dimethylallyltranstransferase, EC 2.5.1.1, EC 2.5.1.10, farnesyl diphosphate synthaseFPP synthetase, farnesyl pyrophosphate synthase, farnesyl pyrophosphate synthetase, dimethylallyltranstransferase, FPP synthase, FPPS, FPSgeranyltranstransferase, Geranyltranstransferase, KIAA1293 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Rabbit immunized with farnesyl cysteine conjugated to KLH. |
| Método de purificación | Ammonium sulfate precipitation |
| Cantidad | 25 μg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?