Learn More
FDPS Antibody (115), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18621641 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18621641 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18621641 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290812APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FDPS Monoclonal specifically detects FDPS in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Monoclonal
Clon 115
Dilución ELISA
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse FDPS (Accession#: NP_608219.1; Met1-Lys353).
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2224
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus