Learn More
FDI-6, MedChemExpress
Descripción
FDI-6 is an inhibitor of FOXM1. FDI-6 binds directly to FOXM1 protein, to displace FOXM1 from genomic targets in MCF-7 breast cancer cells, and induce concomitant transcriptional down-regulation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FDI-6 |
| CAS | 313380-27-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H11F4N3OS2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 41.67 mg/mL (95.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(N)C2=C(C(F)(F)F)C=C(C3=CC=CS3)N=C2S1)NC4=CC=C(F)C=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 437.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.43 |
| Mostrar más |