missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCRLA/FCRLM1 Antibody (865910), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588457 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588457 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588457 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7905W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

FCRLA/FCRLM1 Monoclonal antibody specifically detects FCRLA/FCRLM1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCRLA/FCRLM1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 865910
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Fc receptor homolog expressed in B cells (FREB), Fc receptor homolog expressed in B-cells, Fc receptor related protein X, Fc receptor-like A, Fc receptor-like and mucin-like 1, Fc receptor-related protein X, FCRL1, FCRLa, FCRLb, FCRLc1, FCRLc2, FCRLd, FCRLe, FCRLFc receptor-like protein, FCRLM1, FCRLX, FCRX, FREBFc receptor-like and mucin-like protein 1, MGC4595
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse FCRLA, Lys221-Lys352, Accession # Q920A9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84824
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.