Descripción
FCRL3/FcRH3 Monoclonal specifically detects FCRL3/FcRH3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FCRL3/FcRH3 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 546828 |
| Conjugado | Janelia Fluor 646 |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD307c, Fc receptor homolog 3, Fc receptor-like 3, Fc receptor-like protein 3, FCRH3, fcR-like protein 3, hIFGP3, IFGP3, immunoglobulin superfamily receptor translocation associated protein 3, IRTA3, SPAP2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FCRL3/FcRH3, Arg14-Arg569, Accession # Q96P31 |
| Mostrar más |