Learn More
FCHSD1 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18444002 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18444002 25 μL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18444002 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP19189425ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25 microlitros
    Ahorro 65.44€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
FCHSD1 Polyclonal specifically detects FCHSD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FCHSD1
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen FCH and double SH3 domains 1, FCH and double SH3 domains protein 1, FLJ00007, nervous wreck homolog 2, NWK2
Símbolos de los genes FCHSD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:AHLDHYYQEELPALLKALVSELSEHLRDPLTSLSHTELEAAEVILEHAHRGEQTTSQVSWEQDLKLFLQEPGVFSPTPPQQFQPAGTDQVCVLEWG
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89848
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only