Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Neuroscience |
| Objetivo | FCHSD1 |
| Sinónimo | FCH and double SH3 domains 1, FCH and double SH3 domains protein 1, FLJ00007, nervous wreck homolog 2, NWK2 |
| Símbolo de gen | FCHSD1 |