Learn More
Velp Scientifica™ Floculadores FC serie S con posiciones independientes
Código de producto. 11761424 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
FC S4 - 4 posiciones
FC S6 - 6 posiciones
Vataje:
18 W
23 W
Peso (métrico):
12,5 kg
18 kg
Anchura (métrico):
645 mm
935 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Vataje Peso (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11761424 FC S4 - 4 posiciones 18 W 12,5 kg 645 mm cada uno
12922500 FC S6 - 6 posiciones 23 W 18 kg 935 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11761424 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F105A0111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con posiciones independientes que permiten adoptar condiciones estándar para las pruebas de frascos, que son el requisito básico para obtener resultados reproducibles. Los floculadores FC serie S Velp Scientifica™ con posiciones independientes ofrecen una velocidad precisa a partir de un motor de engranaje DC controlado electrónicamente.
  • Velocidades seleccionables de forma independiente - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 y 200 300 rpm
  • El mismo producto puede ser sometido a diferentes condiciones en paralelo
  • Resultados fiables y repetibles gracias a la calidad de agitación Velp
  • La velocidad se puede cambiar durante el ciclo
  • Panel trasero iluminado para simplificar la observación de muestras
  • Varillas agitadoras de altura regulable sin necesidad de herramientas
  • Gran resistencia a la corrosión química y mecánica
  • Disponible en modelos de probador de frasco de 4 y 6 posiciones
Especificaciones
Velocidad 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 y 300 rpm
Tensión 100/240 V
Vataje 18 W
Altura (métrico) 347 mm
Anchura (métrico) 645 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo FC S4 - 4 posiciones
Peso (métrico) 12,5 kg