Descripción
Fc gamma RIII (CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIII (CD16) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Fc gamma RIII (CD16) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ICO-116 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD16, CD16A, Fc fragment of IgG receptor IIIa, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3, IMD20 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Fc gamma RIII (CD16) protein (Uniprot: P08637) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |