missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIIA/CD32a Antibody (IV.3), DyLight 594 - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589007 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589007 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589007 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320159DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RIIA/CD32a
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon IV.3
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The original antibody was generated against the FcR of K562 cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2212
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.