missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RI/CD64 Antibody (008), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18236436 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18236436 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18236436 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290404F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Fc gamma RI/CD64 Monoclonal specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RI/CD64
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 8
Conjugado FITC
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen CD64 antigen, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FcRI, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Fc gamma RI/CD64 (NP_034316.1; Met 1-Pro 297).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2209
Especificidad de la prueba Has cross-reactivity in ELISA with: Mouse FCGR4 Mouse FCGR2B Human CD16a Human CD16b Human CD32a Human CD32b Human CD64 Mouse FCGR3
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.