Learn More
Fc epsilon RI Antibody (43160), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18578572 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18578572 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18578572 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP143279H
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Fc epsilon RI Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Fc epsilon RI
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 43160
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen alpha polypeptide, Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide, Fc-epsilon RI-alpha, FcERI, high affinity immunoglobulin epsilon receptor alpha-subunit, high affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha, high-affinity, of mast cells, alpha polypeptide
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno The immunogen for this antibody was FceRI alpha.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2205
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG