Learn More
Novus Biologicals™ FBXW9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18502581 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18502581 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18502581 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00084261T01
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo FBXW9
Sinónimo F-box and WD repeat domain containing 9, F-box and WD-40 domain protein 9, F-box and WD-40 domain-containing protein 9, F-box and WD-40 repeat containing protein 9, specificity factor for SCF ubiquitin ligase
Símbolo de gen FBXW9