missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXL15 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30574305 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30574305 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30574305 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346341MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FBXL15 Polyclonal antibody specifically detects FBXL15 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FBXL15
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Fbl15, FBXO37, JET, PSD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno F-box and leucine-rich repeat protein 15. (Uniprot# Q9H469)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79176
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.