Learn More
FBPase 1 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18604632 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18604632 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604632 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297978PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
FBPase 1 Polyclonal specifically detects FBPase 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus