Learn More
Scotch-Brite™ Bayetas de microfibra Fast Shine 2060
Código de producto. 17198580
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17198580 Amarillo paquete de 100
17178580 Azul paquete de 100
17108590 Verde paquete de 100
17188580 Rojo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17198580 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7000033496
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bayetas de microfibra semidesechables con gran capacidad de limpieza. Ofrecen una limpieza rápida y eficaz cuando se utilizan con o sin productos químicos en una serie de superficies.
  • Limpieza rápida y eficaz con o sin productos químicos
  • Limpieza sin pelusa en prácticamente cualquier superficie
  • Elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza en muchos casos
  • Ideales para la limpieza de muebles y sanitarios
  • Pueden utilizarse en todo tipo de superficies, incluidas las superficies delicadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño de limpieza
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 360 mm
Material Microfibra
Color Amarillo
Descripción Semidesechable
Dimensiones (L x An) 400 x 360 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza rápida y eficaz
Cantidad de embalaje 10/paq.