Learn More
Scotch-Brite™ Bayetas de microfibra Fast Shine 2060
Código de producto. 17178580
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
17178580 Azul paquete de 100
17108590 Verde paquete de 100
17188580 Rojo paquete de 100
17198580 Amarillo paquete de 100
4 options
Código de producto. 17178580
Marca: Scotch-Brite™ 7000033494
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bayetas de microfibra semidesechables con gran capacidad de limpieza. Ofrecen una limpieza rápida y eficaz cuando se utilizan con o sin productos químicos en una serie de superficies.
  • Limpieza rápida y eficaz con o sin productos químicos
  • Limpieza sin pelusa en prácticamente cualquier superficie
  • Elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza en muchos casos
  • Ideales para la limpieza de muebles y sanitarios
  • Pueden utilizarse en todo tipo de superficies, incluidas las superficies delicadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño de limpieza
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 360 mm
Material Microfibra
Color Azul
Descripción Semidesechable
Dimensiones (L x An) 400 x 360 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza rápida y eficaz
Cantidad de embalaje 10/paq.