Learn More
Sal de granate rápido GBC, TRC
Código de producto. 30406966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406966 100 mg
30396022 1 g
30401154 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF101890100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-89-3
Fórmula molecular C14H13N4 . HO4S
Peso molecular (g/mol) 334.35
Sinónimo Garnet GBC Salt, 2-Methyl-4-(o-tolylazo)benzenediazonium Hydrogen Sulfate, 4-(o-Tolylazo)-o-toluenediazonium Hydrogen Sulfate (6CI)
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; 2-metil-4-[(E)-(2-metilfenil)diazenil]benzenodiazonio
SMILES Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2.OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast Garnet GBC Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0736