Learn More
MP BIOMEDICALS FAST Borrado de ADN 500 mL
Código de producto. 31874170 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31874170 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 31874170 Proveedor MP BIOMEDICALS N.º de proveedor 112463500
 Artículo restringido
En stock
Descontaminación rápida de ADN en solo 10 minutos. Eficaz en superficies comunes de laboratorio con un flujo de trabajo sencillo y eficiente, ideal para mantener estaciones de trabajo PCR limpias.
  • FAST DNA Erase es un líquido transparente, sin color, listo para usar, diseñado para eliminar la contaminación por ADN de superficies comunes de laboratorio, incluyendo encimeras, plásticos, acero inoxidable y vidrio.
  • Notas de aplicación: FAST El borrado de ADN está destinado a descontaminar superficies de laboratorio, aparatos y recipientes de plástico y vidrio.
  • Declaración de uso: Salvo que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedicals están destinados únicamente a la investigación o a la fabricación posterior y no son para uso humano directo.
  • Aplicación clave: Eliminación de la contaminación por ADN
Specifica
Color-coded N.º
Formulario Aerosol líquido
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FAST DNA Erase
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.