Learn More
Memmert™ Monitorización de la velocidad del ventilador para UF75plus
Código de producto. 17579725 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufa UF75plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17579725 Estufa UF75plus cada uno
1 options
Código de producto. 17579725 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor UF75plusV4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Monitorización de velocidad del ventilador Memmert con función de apagado de la calefacción y la alarma en caso de fallo.
  • Con calefacción de desconexión
  • Con alarma
Specifications
Para utilizar con (equipo) Estufa UF75plus
Tipo Monitor de velocidad del ventilador
Incluye Interruptor y alarma