Descripción
The FAM96A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23357 and based on accession number NM_32231. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Cantidad | 0.1 mg |
| Tampón de almacenamiento | RIPA buffer |
| Pureza | Protein |
| Especificidad de la prueba | Homo sapiens family with sequence similarity 96, member A (FAM96A), transcript variant 1, mRNA. |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Línea de productos | Novus |
| Protein State | Native |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
Para uso exclusivo en investigación