missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM62A Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498572 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498572 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498572 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP178751AF750
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FAM62A Polyclonal specifically detects FAM62A in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM62A
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E-Syt1, extended synaptotagmin-like protein 1, family with sequence similarity 62 (C2 domain containing), member A, KIAA0747FAM62A, MBC2extended synaptotagmin-1, Membrane-bound C2 domain-containing protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 1054 and 1104 of human Extended Synaptotagmin-like Protein 1 using the numbering given in entry NP_056107.1 (GeneID 23344).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23344
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.