missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM59A Antibody, mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™

Código de producto. 18498945 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498945 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498945 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281933MFV450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

FAM59A Polyclonal specifically detects FAM59A in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM59A
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Chromosome 18 Open Reading Frame 11, chromosome 18 open reading frame 11, family with sequence, FAM59A, Family With Sequence Similarity 59, Member A, FLJ21610, GAREM, Gm944, GRB2 associated, regulator of MAPK1, Grb2-Associated And Regulator Of Erk/MAPK, GRB2-Associated And Regulator Of MAPK Protein, GRB2-Associated And Regulator Of MAPK1, Protein FAM59A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FAM59A antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human FAM59A. The immunogen is located within amino acids 630 - 680 of FAM59A. Amino Acid Squence: DPSRSTSTPRQKTPGTPKR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64762
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.