missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM170A Antibody (OTI5A1) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30681750 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30681750 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30681750 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344984AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FAM170A Monoclonal antibody specifically detects FAM170A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM170A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5A1
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen family with sequence similarity 170, member A, Znf domain containing protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FAM170A(NP_877438) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340069
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.