Learn More
Novus Biologicals™ FAM134C Overexpression Lysate
Código de producto. 18232871 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18232871 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18232871 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL110476
The FAM134C Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC28459 and based on accession number NM_178126. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens family with sequence similarity 134, member C (FAM134C), transcript variant 1, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación