Descripción
FAM123C Polyclonal specifically detects FAM123C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FAM123C |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q8N944 |
| Alias de gen | family with sequence similarity 123C |
| Símbolos de los genes | AMER3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |