missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM117B Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30602389 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30602389 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30602389 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346527B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FAM117B Polyclonal antibody specifically detects FAM117B in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM117B
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen ALS2CR13, amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 13, DKFZp686H01244, family with sequence similarity 117, member B, FLJ38771, hypothetical protein LOC150864
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno family with sequence similarity 117, member B. (Uniprot# Q6P1L5)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 150864
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.