Learn More
FAM111B Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18589879 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18589879 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18589879 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318411R
Rabbit Polyclonal Antibody
FAM111B Polyclonal antibody specifically detects FAM111B in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FAM111B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen family with sequence similarity 111, member B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between between 225 and 275..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 374393
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG