Learn More
Novus Biologicals™ FAM107A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18656231 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18656231 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18656231 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00011170T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Objetivo FAM107A
Sinónimo downregulated in renal cell carcinoma, DRR1family with sequence similarity 107 member A transcript, family with sequence similarity 107, member A, FLJ30158, FLJ45473, Protein TU3A, TU3ADown-regulated in renal cell carcinoma 1
Símbolo de gen FAM107A