Learn More
Falnidamol, MedChemExpress
Descripción
Falnidamol (BIBX 1382) is an orally active, selective EGFR tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 3 nM. Falnidamol displays > 1000-fold lower potency against ErbB2 (IC50=3.4 μM) and a range of other related tyrosine kinases (IC50>10 μM). Falnidamol is a pyrimido-pyrimidine compound and has anti-cancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Falnidamol |
| CAS | 196612-93-8 |
| Color | Brownish Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H19ClFN7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BIBX 1382 |
| Información de solubilidad | DMSO : 31.25 mg/mL (80.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | ClC1=CC(NC2=NC=NC3=CN=C(NC(CC4)CCN4C)N=C23)=CC=C1F |
| Peso molecular (g/mol) | 387.84 |
| Mostrar más |