Descripción
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar.Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
- Elija entre superficies tratadas para cultivo de tejidos o no tratadas
- La superficie de cultivo no tratada es más hidrófoba que la superficie para cultivo de tejidos y es similar a la superficie de una placa de Petri bacteriológica
- Esterilización mediante irradiación gamma
- El diseño de la tapa permite un apilamiento estable en la mesa de trabajo o en la incubadora
- Todas las placas (excepto 08-772-2A y 08-772-16) tienen una tapa de “laberinto” patentada que reduce la evaporación de los medios de los pocillos, lo que minimiza el riesgo de contaminación
- La faldilla larga y el borde serrado permiten un agarre más firme para la manipulación de placas
- Su claridad óptica excepcional permite la visualización de todas las monocapas celulares
- Los extremos para escritura mate proporcionan un área de escritura clara para una rápida identificación
- Todas las placas y tapas son adecuadas tanto para manipulación automatizada como manual
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 6 x 8 |
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 1,4 mL |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 0,75 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Mostrar más |