Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de poliestireno de fondo redondo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10694331 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
8 ml
14 ml
14 mL
16 ml
19 ml
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón a presión
Tapón de rosca
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Envase:
1000/caja
A granel, 1000/caja
Bolsa de 125, 1000/caja
Bolsa de 25, 500/caja
En envase individual, 500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Esterilidad Envase unitSize
10694331 19 ml Tapón de rosca Estéril En envase individual, 500/caja paquete de 500
12678475 16 ml Tapón de rosca Estéril En envase individual, 500/caja paquete de 500
10769861 16 ml Tapón de rosca Estéril Bolsa de 125, 1000/caja paquete de 1000
10186360 5 mL No incluido No estériles A granel, 1000/caja paquete de 1000
10100151 5 mL Tapón a presión Estéril Bolsa de 25, 500/caja paquete de 500
10568531 14 mL Tapón a presión Estéril Bolsa de 25, 500/caja paquete de 500
10252421 14 mL Tapón a presión Estéril Bolsa de 25, 500/caja paquete de 500
10186400 5 mL Tapón a presión Estéril Bolsa de 125, 1000/caja paquete de 1000
10222901 8 ml Tapón de rosca Estéril Bolsa de 125, 1000/caja paquete de 1000
10481751 14 mL Tapón a presión Estéril Bolsa de 125, 1000/caja paquete de 1000
10579511 5 mL No incluido Estéril 1000/caja paquete de 1000
10088710 5 mL Tapón a presión Estéril En envase individual, 500/caja paquete de 500
10408851 14 ml No incluido Estéril Bolsa de 125, 1000/caja paquete de 1000
10769331 14 ml Tapón a presión Estéril En envase individual, 500/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10694331 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 352045
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno ópticamente transparente para facilitar la visualización de las muestras. Los tubos de poliestireno de fondo redondo Falcon™ se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio.
  • Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
  • El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras y facilita la manipulación
  • Estéril, no pirogenicidad probada a menos de 0,1 EU/mL (Cat. No. 352008 no estéril)
La base para unos resultados de investigación consistentes
  • Proporciona contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
  • Los tubos de poliestireno son más adecuados para procedimientos que requieren alta calidad óptica
  • Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
  • Materiales de envasado de estilo médico
  • 1.400 RCF nominal (RCF se refiere a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1.0, utilizado en un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos utilizados con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener índices RCF más bajos).
  • Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Color Transparente
Descripción 1400 x g
Capacidad (métrico) 19 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Poliestireno
Desechables Un solo uso
Incluye Tapón de rosca
Envase En envase individual, 500/caja
Esterilidad Estéril
Graduated No
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubo de ensayo