Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de polipropileno de fondo redondo con tapón
BIOPHARMA
Código de producto. 10384641 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
14 ml
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
Envase:
25/pack; 500/caja
25/paq.; 500/caja
Envasadas individualmente
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Envase Tamaño de la unidad
10384641 14 ml 100 mm Envasadas individualmente paquete de 500
10314791 5 ml 75 mm 25/pack; 500/caja paquete de 500
10110101 14 ml 100 mm 25/paq.; 500/caja paquete de 500
12338749 14 ml 100 mm 25/paq.; 500/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10384641 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 352006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.38€
    164.76€ / paquete de 500
    Ahorro 19.62€
    10% Descuento
En stock
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los tubos de polipropileno con fondo redondo Falcon™ están probados para resistir una centrifugación de 3000 x g.
  • Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
  • El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras y facilita la manipulación
  • Estéril, no pirogenicidad probada a menos de 0,1 EU/mL (Cat. No. 352002 no estéril)
La base para unos resultados de investigación consistentes
  • Proporciona contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
  • Los tubos de polipropileno son más adecuados para aplicaciones que requieren una mayor temperatura y estabilidad química
  • Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
  • Materiales de envasado de estilo médico
  • 3.000 RCF nominal (RCF se refiere a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1.0, utilizado en un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos utilizados con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener índices RCF más bajos).
  • Los tubos de 17 x 100 mm tienen graduaciones impresas en azul con parches de escritura en blanco
  • Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
Información de órdenes
También hay disponibles tapones a presión por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Natural
Material del cierre Polietileno
Color Transparente
Descripción 3000 x g
Capacidad (métrico) 14 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Polipropileno
Forma Base redonda
Desechables Un solo uso
Incluye Tapón a presión, parche de escritura
Envase Envasadas individualmente
Esterilidad Estéril
Graduated No
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de tapón Tapón a presión
Tipo de producto Tubo de ensayo