Descripción
- Grabado en pista PET Las membranas tienen una superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana.
- Baja unión a proteínas PET membrana
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
- Una amplia selección de tamaños de poros de membrana: 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 μm de diámetro
- Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
- Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
- El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Área de cultivo | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Tipo | Placa de cultivo celular de múltiples pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte, difusión y secreción de pequeñas moléculas dentro, fuera o a través de una monocapa celular. Función de barrera (mediciones de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER)). Biodisponibilidad de fármacos |
| N.º por caja | 48/Cajas de cartón |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Mostrar más |