Descripción
Las placas complementarias para insertos de cultivo celular Falcon se han diseñado especialmente para su uso con insertos de cultivo celular Falcon o Corning™ BioCoatTM, de forma que se elimina la evaporación y la contaminación debido a un ajuste incorrecto de la tapa.
En la posición de alimentación, se mejora el acceso a las pipetas para la manipulación de líquidos en el lado basolateral. Los reactivos se pueden añadir rápida y de forma consistente para experimentos con tiempo. La aspiración de los medios del pocillo es más fácil, con lo que se reduce el riesgo de contaminación.
En la posición de incubación, los insertos de cultivo celular Falcon permanecen bloqueados en su posición en los pocillos de la placa complementaria Falcon. Los medios no se captan entre el inserto y la pared del pocillo. La exclusiva tapa de baja evaporación del Falcon proporciona un curioso sistema de paso de aire que reduce la evaporación y la contaminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Capacidad (métrico) | 3,2 mL (Pozo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 9,6 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Tipo | Sistema de inserción de múltiples pocillos |
| Volumen de trabajo (métrico) | 2,7 a 3,2 mL |
| Número de pocillos | 6 |
| Mostrar más |