Learn More
Falcon™ Insertos de cultivo celular: Para su uso con placas de 6 pocillos
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10380291 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Tipo:
Membrana translúcida
Membrana transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tipo unitSize
10380291 0,4 μm Membrana transparente paquete de 48
10356981 0,4 μm Membrana translúcida paquete de 48
10768882 8 μm Membrana translúcida paquete de 48
10758882 3 μm Membrana transparente paquete de 48
10025090 3 μm Membrana translúcida paquete de 48
10289270 1 μm Membrana transparente paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10380291 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    468.64€ / paquete de 48
    Ahorro 36.36€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cultivos celulares en soportes permeables proporcionan una mayor diferenciación morfológica y fisiológica de numerosos tipos de células
  • Grabado en pista PET Las membranas tienen una superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana.
  • Baja unión a proteínas PET membrana
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
  • Una amplia selección de tamaños de poros de membrana: 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 μm de diámetro
  • Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
  • Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
  • El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Información de órdenes
Envasadas individualmente en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 4,2 cm2
Material PET
Densidad de los poros 1,6 x 10 6 poros/cm 2
Tamaño de poro 0,4 μm
Tipo Membrana transparente
Para utilizar con (equipo) Placa de 6 pocillos
Diámetro del filtro (métrico) 23,1 mm
N.° por paquete 6/Paq.
N.º por caja 48/caja
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6