Learn More
Falcon™ insertos de cultivo celular
BIOPHARMA
Código de producto. 10421761 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Color:
Translúcido
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Color Tamaño de la unidad
10421761 0,4 μm Transparente paquete de 48
10718502 3 μm Translúcido paquete de 48
10136410 8 μm Transparente paquete de 48
10668291 3 μm Transparente paquete de 48
10055220 1 μm Transparente paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10421761 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00€
    405.31€ / paquete de 48
    Ahorro 28.69€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con placas de 24 pocillos. Los insertos de cultivos celulares Falcon™ (cultivo celular en soportes permeables) proporcionan una mayor diferenciación morfológica y fisiológica de numerosos tipos de células.
  • Grabado en pista PET Las membranas tienen una superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana.
  • Baja unión a proteínas PET membrana
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
  • Una amplia selección de tamaños de poros de membrana: 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 μm de diámetro
  • Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
  • Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
  • El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Información de órdenes
Envasadas individualmente en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 0,3 cm2
Material PET
Densidad de los poros 2. ±0 0.2 x 10 5 poros/cm 2
Tamaño de poro 0,4 μm
Tipo Membrana
Para utilizar con (equipo) Placa de 24 pocillos
Diámetro del filtro (métrico) 6,4 mm
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 48/caja
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24