Learn More
Falcon™ insertos de cultivo celular
BIOPHARMA
Código de producto. 10136410 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Color:
Translúcido
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Color Tamaño de la unidad
10136410 8 μm Transparente paquete de 48
10421761 0,4 μm Transparente paquete de 48
10718502 3 μm Translúcido paquete de 48
10668291 3 μm Transparente paquete de 48
10055220 1 μm Transparente paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10136410 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.99€
    437.05€ / paquete de 48
    Ahorro 52.94€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con placas de 24 pocillos. Los insertos de cultivos celulares Falcon™ (cultivo celular en soportes permeables) proporcionan una mayor diferenciación morfológica y fisiológica de numerosos tipos de células.
  • Grabado en pista PET Las membranas tienen una superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana.
  • Baja unión a proteínas PET membrana
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
  • Una amplia selección de tamaños de poros de membrana: 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 μm de diámetro
  • Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
  • Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
  • El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Información de órdenes
Envasadas individualmente en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Área de cultivo 0,3 cm2
Material PET
Densidad de los poros 6 ±2 x 10 4 poros/cm 2
Tamaño de poro 8 μm
Tipo Membrana
Para utilizar con (equipo) Placa de 24 pocillos
Diámetro del filtro (métrico) 6,4 mm
Cantidad 8/Pk., 48/Cs.
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24