Descripción
Factor IX Monoclonal specifically detects Factor IX in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Factor IX |
| Aplicaciones | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Conjugado | PerCP |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Especies diana | Human |
| Tipo de producto | Antibody |
| Isotype | IgG |
| Línea de productos | Novus |