Learn More
Tork Dispensador de pañuelos
Código de producto. 31908327 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Toallita facial
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
31908327 Toallita facial paquete de 12
1 options
Código de producto. 31908327 Proveedor Tork N.º de proveedor 270023
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El dispensador de pañuelos uno a la vez presenta un diseño moderno con una superficie lisa y líneas limpias que encajan perfectamente en los baños
  • El dispensador de papel delgado puede montarse en una pared o encimera.
  • La dispensación individual mejora la higiene del baño. Los huéspedes solo tocan los pañuelos que toman.
  • Las superficies lisas y blancas son fáciles de limpiar, reduciendo el tiempo de mantenimiento.
  • El diseño moderno permite que la caja de pañuelos quede completamente oculta a la vista.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de pañuelos
Color Blanco
Alternate Part Number 7310791226903
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 595 x 275 x 210 mm
Longitud (imperial) 5,551 in
Longitud (métrico) 141 mm
Anchura (imperial) 10,23 in
Anchura (métrico) 260 mm
Altura (imperial) 2,48 in
Altura (métrico) 63 mm
Admite Toallita facial
Material Plástico
Mounting Independiente
No. of Compartments 1
Product Style Parte superior abierta
Modelo Estándar
Cantidad 12