Learn More
Kimberly-Clark™ Dispensador de toallitas de rollo WETTASK™
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
Rollo perforado grande para su uso en zonas con mucha actividad. Se puede utilizar con una amplia gama de sistemas de dispensación móviles o montados. Controle los costes de disolventes y desinfectantes y mejore la seguridad con la reducción de los derrames.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallas |
| Longitud (métrico) | 32 cm |
| Anchura (métrico) | 31 cm |
| Material | Fibra |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y preparación de superficies sanitarias e industriales con el disolvente, producto químico o detergente que decida |
| Tela | 1 capas |