Learn More
Nitritex™ Monos de tela con capucha
Descripción
- Material duradero y ligero CleanTough™
- Lazos para los pulgares para garantizar una buena sujeción
- Cremallera con solapa sellable
- Capucha, espalda, puños y tobillos elásticos
- Testado conforme a la norma de perm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | L |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de campana extractora | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Mostrar más |